주요 문서
750050
Sigma-Aldrich
N-(4-Formylphenyl)carbazole
97%
동의어(들):
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
271.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
155-160 °C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
InChI key
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.