주요 문서
661333
Sigma-Aldrich
4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde
96%
동의어(들):
4,4′-Diformyldiphenyl ether, 4,4′-Oxybis(benzaldehyde), 4,4′-Oxydibenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl) ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O(C6H4CHO)2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
solid
mp
63-67 °C
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C([H])=O)cc1
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-10H
InChI key
GXZZHLULZRMUQC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)