주요 문서
649538
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole-3,6-dicarboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
335.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
105-110 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2n(CC(CC)CCCC)c3ccc(cc3c2c1)C([H])=O
InChI
1S/C22H25NO2/c1-3-5-6-16(4-2)13-23-21-9-7-17(14-24)11-19(21)20-12-18(15-25)8-10-22(20)23/h7-12,14-16H,3-6,13H2,1-2H3
InChI key
JWQOZEXSBKOAAL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)