주요 문서
657484
Sigma-Aldrich
(E)-2-Bromo-2-butene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=C(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
135.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
InChI key
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
23.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)