주요 문서
B78254
Sigma-Aldrich
2-Bromopropene
99%
동의어(들):
Isopropenyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C(Br)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.98
Beilstein:
1731926
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
5.05 psi ( 20 °C)
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.4436 (lit.)
bp
47-49 °C (lit.)
density
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
InChI key
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)