주요 문서
678201
Sigma-Aldrich
Allyl methyl ether
97%
동의어(들):
3-Methoxy-1-propene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.3803
bp
42-43 °C/760 mmHg
density
0.768 g/mL at 25 °C
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<-20.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< -28.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)