주요 문서
678600
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrNS
CAS Number:
Molecular Weight:
214.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
39-43 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI key
DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)