분석
≥94.0% (GC)
95%
양식
liquid
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI key
GKXVJHDEWHKBFH-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter