주요 문서
690104
Sigma-Aldrich
3-(4-Azidophenyl)propionic acid
≥97.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
Beilstein:
4424312
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (T)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: click chemistry
작용기
azide
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
InChI key
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)