Key Documents
691453
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-iodopyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrIN
CAS Number:
Molecular Weight:
283.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
127-131 °C
작용기
bromo
iodo
SMILES string
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI key
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)