주요 문서
694533
Sigma-Aldrich
2-Fluorocyclohexanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9FO
CAS Number:
Molecular Weight:
116.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.040
bp
111-110 °C/70 mmHg
density
1.040 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
ketone
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI key
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F
Flash Point (°C)
71.1 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)