About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8F2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
35-40 °C
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
InChI key
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65.6 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객