주요 문서
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
228.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
InChI key
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)