반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
175-176 °C
SMILES string
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
InChI key
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.