주요 문서
696471
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
동의어(들):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-1-oxyl, TEMPONE-1-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H1615NO2
Molecular Weight:
171.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
형태
solid
분자량
171.22 (atom % calculation)
mp
35 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
InChI key
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)