주요 문서
696722
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2,5-dicarboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Br2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
297.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
작용기
aldehyde
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(C=O)sc1C=O
InChI
1S/C6H2Br2O2S/c7-5-3(1-9)11-4(2-10)6(5)8/h1-2H
InChI key
UIIQKZFRHPLSLU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)