주요 문서
697222
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
−60 mesh, 99.5%
동의어(들):
Tantalum pentoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ta2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
441.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.5%
양식
powder
입자 크기
−60 mesh
density
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI key
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)