Key Documents
699896
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
213-217 °C
SMILES string
COc1ccc2c(O)ccnc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-7-2-3-8-9(6-7)11-5-4-10(8)12/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
NQUPXNZWBGZRQX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable