주요 문서
701300
Sigma-Aldrich
Bis(11-azidoundecyl) disulfide
99% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H44N6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
456.75
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99% (HPLC)
형태
liquid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H44N6S2/c23-27-25-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-29-30-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-26-28-24/h1-22H2
InChI key
GIGNSCLNVXDBBG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)