705497
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3)
97 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
25-Hydroxycalciferol (6,19,19-d3), 25-Hydroxyergocalciferol (6,19,19-d3), Deuterated 25-hydroxycalciferol, Deuterated hydroxyvitamin D2
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
97 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
white to off-white
mp
88-95 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
관련 카테고리
일반 설명
25-hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
애플리케이션
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable