주요 문서
706140
Sigma-Aldrich
4-[(Phenylamino)carbonyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H22BNO3
Molecular Weight:
323.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
209-214 °C
작용기
amide
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
InChI key
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)