주요 문서
706396
Sigma-Aldrich
α-Cyclopentylmandelic acid
97%
동의어(들):
2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
powder
mp
146-151 °C
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(=O)C(O)(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
WFLUEQCOAQCQLP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)