문서
708178
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4ClNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
197.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
114-118 °C
SMILES string
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
InChI key
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3