애플리케이션
Reactant for:
- Preparation of (aryl)oxadiazolobenzoxazinones via Suzuki-Miyaura reaction
- Copper-catalyzed oxidative amination of benzoxazoles and related azoles via C-H and C-N bond activation
- Synthesis of N-(alkoxyphenyl)-aminocarbonylbenzoic acid derivatives as protein tyrosine phophatase 1B inhibitors
- Preparation of lipophilic deoxy-xylulose-phosphate reductoisomerase inhibitors
- Synthesis of benzoxazole benzenesulfonamides as allosteric inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.