주요 문서
719528
Sigma-Aldrich
3, 3′-Diiodo-L-thyronine-(phenoxy-13C6) (T2) hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
T2-13C6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C9H13I2NO4·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
567.49
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
97% (CP)
형태
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](OC2=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)[13CH]=[13C]1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1/i2+1,3+1,7+1,9+1,10+1,13+1
InChI key
CPCJBZABTUOGNM-USQDWSSZSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)