주요 문서
722782
Sigma-Aldrich
trans, trans-9,12-Octadecadienoic acid-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
Linolelaidic acid-14,15,16,17,18-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C13H32O2
Molecular Weight:
285.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)