Key Documents
723924
Sigma-Aldrich
3-Bromopyrazole
97%
동의어(들):
3-Bromo-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
60-65 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Brc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI key
XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable