주요 문서
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
동의어(들):
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.528
bp
204-210 °C/760 mmHg
density
1.585 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
InChI key
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.0 °F
Flash Point (°C)
106.66 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)