주요 문서
726427
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzyl bromide
≥97.0% (GC)
동의어(들):
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11Br
CAS Number:
Molecular Weight:
199.09
Beilstein:
1857343
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
powder
mp
37-39 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)