주요 문서
732028
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C, d3-diethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
2,2′-Methyl-13C,d3-iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methyl-13C,d3-amine, DMEA-methyl-13C,d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3N(CH2CH2OH)2
Molecular Weight:
123.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
97% (CP)
형태
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
InChI key
CRVGTESFCCXCTH-KQORAOOSSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
260.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
127 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)