주요 문서
736023
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodopyridine
97%
동의어(들):
4-Iodo-3-pyridinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
65-70 °C
작용기
iodo
SMILES string
Nc1cnccc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI key
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)