주요 문서
D73804
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine
98%
동의어(들):
3,5-Dichloropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3Cl2N
CAS Number:
Molecular Weight:
147.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI key
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)