주요 문서
737836
Sigma-Aldrich
Vitamin K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
2-(Methyl-d3)-1,4-naphthoquinone-3,5,6,7,8-d5, Menadione-d8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11D8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
180.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
형태
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
yellow to green
mp
105-107 °C (lit.)
질량 이동
M+8
저장 온도
−20°C
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
애플리케이션
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2