추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type fat soluble vitamin
포장
ampule of 1000 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... NQO1(1728)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard