주요 문서
741345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
163.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.492
density
1.368 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI key
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
225.0 °F
Flash Point (°C)
107.22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)