주요 문서
750905
Sigma-Aldrich
Metalaxyl-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C9H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
285.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
69-73 °C
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)[13c]1[13c](C)[13cH][13cH][13cH][13c]1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,14+1
InChI key
ZQEIXNIJLIKNTD-HEYPXIGASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)