주요 문서
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
동의어(들):
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3BrFNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
mp
175-180 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)