주요 문서
753653
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
60 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
동의어(들):
Au NP, Gold colloid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
nanoparticles
suspension
농도
~1.9E+10 particles/mL
OD
1
직경
60 nm
λmax
536-541 nm
PDI
<0.2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
금(Au) 나노입자는 광학적, 전자적 특성을 가지고 있으며 광전학, 센서, 약물 전달 및 촉매 등 다양한 응용분야에 사용됩니다.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.