제품명
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +55.0°, c = 1% in chloroform
mp
178-183 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(N[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]1O[C@H](C)[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C33H38N2O13/c1-16(27(31(40)41)35-33(42)44-14-25-23-12-8-6-10-21(23)22-11-7-9-13-24(22)25)45-32-28(34-17(2)36)30(47-20(5)39)29(46-19(4)38)26(48-32)15-43-18(3)37/h6-13,16,25-30,32H,14-15H2,1-5H3,(H,34,36)(H,35,42)(H,40,41)/t16-,26-,27+,28-,29+,30-,32+/m1/s1
InChI key
OXLCJWGAUPPZQJ-ZNHCDWFHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable