주요 문서
774901
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M101
Umicore
동의어(들):
Grubbs Catalyst® M1, Dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H76Cl2P2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
923.07
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
120-141 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru](Cl)(=C1C=C(c2ccccc2)c3ccccc13)([PH](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)[PH](C7CCCCC7)(C8CCCCC8)C9CCCCC9
InChI
1S/2C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;
InChI key
QIRGCWAEHCIFAL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Metathesis Catalyst
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)