주요 문서
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
동의어(들):
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.426
density
1.042 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
162.3 °F
Flash Point (°C)
72.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)