분석
≥97.0% (NT)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.509
bp
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
InChI key
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.