주요 문서
797081
Sigma-Aldrich
3-Cyclopenten-1-ol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O
Molecular Weight:
84.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
형태
solid
작용기
hydroxyl
SMILES string
OC1CC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.4 °F
Flash Point (°C)
41.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)