About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C5H2215N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
254.25
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
bio NMR: suitable
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+8
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13C@]([H])([15NH2])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][15NH]C(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,13+1
InChI key
VVQIIIAZJXTLRE-JHLHIYTKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.