주요 문서
809748
Sigma-Aldrich
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H44O3
Molecular Weight:
416.64
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Quality Level
분석
≥95% (R Isomer)
≥97% (CP)
양식
solution
농도
100 μg/mL in ethanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24?,25-,27-/m1/s1
InChI key
FCKJYANJHNLEEP-AOWQBJNISA-N
관련 카테고리
일반 설명
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 is a metabolite of vitamin D3. It is known to increase bone volume and mechanical strength.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
57.2 °F
Flash Point (°C)
14 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
24R, 25-dihydroxyvitamin D3: an essential vitamin D3 metabolite for both normal bone integrity and healing of tibial fracture in chicks
Seo E, et al.
Endocrinology, 138(9), 3864-3872 (1997)
Analysis of C-3 epimerization in (24R)-24, 25-dihydroxyvitamin D3 catalyzed by hydroxysteroid dehydrogenase
Higashi T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 429-436 (2004)