17943
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3
≥98% (vitamin + pre-vitamin, HPLC)
동의어(들):
(24R)-,24,25-Dihydroxycholecalciferol, Secalciferol
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥98% (vitamin + pre-vitamin, HPLC)
양식
powder or crystals
색상
colorless to white
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24+,25-,27-/m1/s1
InChI key
FCKJYANJHNLEEP-XRWYNYHCSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges