주요 문서
859052
Sigma-Aldrich
N-Hippuryl-His-Leu hydrate
99%, for peptide synthesis
동의어(들):
N-Benzoyl-Gly-His-Leu, N-Hippuryl-L-histidyl-L-leucine hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H27N5O5 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
429.47 (anhydrous basis)
Beilstein:
5664178
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
N-Hippuryl-His-Leu hydrate, 99%
Quality Level
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D −41°, c = 1 in 1 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
108-110 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N5O5.H2O/c1-13(2)8-17(21(30)31)26-20(29)16(9-15-10-22-12-24-15)25-18(27)11-23-19(28)14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,10,12-13,16-17H,8-9,11H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,28)(H,25,27)(H,26,29)(H,30,31);1H2/t16-,17-;/m0./s1
InChI key
NWOJMNXIJBZMPK-QJHJCNPRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
NBz-Gly-His-Leu
기질
Substrate for angiotensin converting enzyme.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)