주요 문서
900388
Sigma-Aldrich
Inulin-13C
(from chicory), ≥97 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6nH10n+2O5n+1
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.13
Quality Level
생물학적 소스
(from chicory)
동위원소 순도
≥97 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
형태
powder
질량 이동
M+6 (per repeating unit)
관련 카테고리
포장
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)