분석
95%
형태
solid
특징
generation 3
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
160-173 °C (decomp)
SMILES string
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C12H10N.C9H21P.CH4O3S.Pd/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-8(2,3)10(7)9(4,5)6;1-5(2,3)4;/h1-6,8-9H,13H2;1-7H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
SSBARXQHJYOPIL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Third-generation Buchwald precatalyst.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.