일반 설명
NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-F is a component of our NanoFabTx™ drug formulation kits (918075), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-F is a polymer stabilizer.
애플리케이션
NanoFabTx™ reagent, Stabilizer-F can be used as a refill for the component in our NanoFabTx™ drug formulation kits (918075).
법적 정보
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.